HTS017M
ChemiSCREEN C5aR Membrane Preparation, recombinant
Human C5aR GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in Chem-1 cells
Fabricant/nom de marque
ChemiScreen
Chemicon®
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
radioligand binding assay (RLBA): suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Kd for [125I] C5a binding: ~ 0.59 nM
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable