HC19SERG1-85K
MILLIPLEX® SARS-CoV-2 Antigen Panel 1 IgG
About This Item
Produits recommandés
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
Technique(s)
multiplexing: suitable
Méthode de détection
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
UnEnhance research with MILLIPLEX® multiplexing tips, industry guidance, and one-day assays for limited lab time.