HAWP03700
Filtre membrane en esters de cellulose, 0,45 µm de dimension de pores
MF-Millipore™, filter diam. 37 mm, hydrophilic, white
Synonyme(s) :
Filtre membrane MF-Millipore™, pores de 0,45 µm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
37 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore™
Millipore
Paramètres
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diamètre
37 mm
Diam. du filtre
37 mm
Épaisseur
150 μm
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore™
Dimension de pores
0.45 μm pore size
79 % porosity
Capacité
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
Point de bulle
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres MF-Millipore sans tensioactif Triton contiennent une quantité minimale d'agents mouillants et présentent un taux de matières extractibles à l'eau inférieur à celui des filtres MF-Millipore classiques.
Caractéristiques et avantages :
- Filtre polyvalent pour applications de suivi biologique et environnemental
- Décliné en différentes dimensions de pores et deux couleurs (blanc ou noir), avec ou sans surface quadrillée
- Compatible avec une stérilisation à l'oxyde d'éthylène, par rayonnement gamma ou à l'autoclave
Application
- Clarification de solutions aqueuses
- Élimination des particules
- Analyse des particules
- Analyses microbiologiques
- Isolement de pseudo-particules virales présentes dans les eaux usées
- Eau de qualité analytique pour la détection de microplastiques
- Fixation d'acides nucléiques, y compris de l'ADN environnemental
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
- Application : filtration de laboratoire classique
- Usage prévu : rétention ou élimination de contaminants biologiques
- Instructions d'utilisation : La filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane de 0,2 μm (ou moins) de dimension de pores élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane de 0,45 μm (ou plus) de dimension de pores permet de piéger les micro-organismes et de favoriser leur croissance, en vue de leur culture et de leur analyse ultérieures
- Stockage : à conserver dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3