Principaux documents
HAEP04700
Millipore
Filtre membrane en esters de cellulose, 0,45 µm de dimension de pores
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Filtre membrane MF-Millipore, bord hydrophobe, dimension de pores de 0,45 µm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane w/ 3 mm hydrophobic edge, white, 100 discs
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
150 μm
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.45 μm pore size
79 % porosity
Point de bulle
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Application
Membrane en esters de cellulose de 47 mm de diamètre, avec bord hydrophobe de 3 mm, blanche, 100 disques
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3