Principaux documents
GM05/4B01-6410
Millipore
Unité de pilotage pour mélangeur NovAseptic® GMP 50
Drive Unit with Speed Counter
About This Item
Code UNSPSC :
23151800
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Paramètres
max. pressure at 25 °C (atmospheric pressure)
0-40 °C max. temp. (32-104 °F)
Description générale
Les mélangeurs NovAseptic® offrent une solution complète pour la réalisation de mélanges tout au long de la ligne du procédé
et sont conçus pour une grande variété d'applications de mélanges
dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques.
Spécificité
Données générales du moteur :Voltage : 230/400 V AC - 50 Hz et 460 V - 60 HzNombre d'électrodes : 2Degré de protection : IP 55Couleur : verte, en conformité avec le Code of Federal Regulations (FDA), US 21 CFR 170 - 199.Huile : synthétique, en conformité avec le Code of Federal Regulations (FDA) 21 CFRCertification : CE / CSA / ULThermistor 1 (PTC, 155 °C)
Application
Les mélangeurs NovAseptic® offrent une solution complète pour la réalisation de mélanges tout au long de la ligne du procédé
et sont conçus pour une grande variété d'applications de mélanges
dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques.
Composants
L'unité de pilotage est emballée dans une boîte fermée.
Informations légales
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany