Principaux documents
GEPP047
Millipore
47mm 25/pk 0.2 um Express SHF cut disks
10 EA
Demander
25 EA
Demander
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à +41 43 54 79 001ou
.
Changer de vue
10 EA
Demander
25 EA
Demander
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à +41 43 54 79 001ou
.
Gamme de produits
Millipore Express®
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore Express®
Diam. du filtre
47 mm
Matrice
Millipore Express® SHF
Dimension de pores
0.2 μm nominal pore size
Informations légales
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany