The concentration of this product is dependent on the lot. For specific lot concentration information, contact the local Technical Service department. For instance, lot number 4138071 has a concentration of 0.1 mg/mL.
FCABS400F
Anticorps Milli-Mark® anti-FcεRI, sous-unité γ, conjugué FITC
Milli-Mark®, from rabbit
Synonyme(s) :
Fc fragment of IgE high affinity I receptor for gamma polypeptide, Fc-epsilon RI-gamma, FceRI gamma, IgE Fc receptor subunit gamma, Immunoglobulin E receptor, high affinity,gamma chain
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FCER1G(2207)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation et immunologie
Inflammation et mécanismes auto-immuns
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Cellules RBL
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Protocoles
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
-
what is the concentration of this antibody (FCABS400F)