EZGLU
Multi Species Glucagon ELISA Kit
detects and quantifies Glucagon in 20 μL serum or plasma
Synonyme(s) :
Glucagon assay
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Glucagon ELISA Kit, Chemiluminescent,
Espèces réactives
porcine, human, mouse, rat
Niveau de qualité
Conditionnement
kit of 1 × 96 wells
Paramètres
20 μL sample volume (4hr assay)
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
Application(s)
research use
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <5%
sensitivity: .003 ng/mL
standard curve range: 0.02 -2 ng/mL
accuracy: 101%
Méthode de détection
chemiluminescent (425nm)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Oxyntomodulin (Human, Mouse and Rat) <5%
Glucagon (1-18) 0%
Glucagon 19-29 (mini Glucagon) 0%
Used to detect/quantify: Glucagon
Application
Research Category: Metabolism
Research Sub-Category: Obesity, Metabolic Disorders
Conditionnement
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1