EZBRAIN-SET
Human Amyloid β40 and Amyloid β42 ELISA Kit
measures Amyloid β40 and Amyloid β42 in 50 μL tissue or cell lysate; combo pack
Synonyme(s) :
Amyloid β40/β42 ELISA, Brain ELISA Kit, Human Brain Amyloid ELISA
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Human Amyloid β40 and Amyloid β42 Brain ELISA,
Espèces réactives
human
Niveau de qualité
Conditionnement
kit of 2 × 96 wells
Paramètres
50 μL sample volume (Overnight assay)
assay range
sensitivity: 6.0 pg/mL
(The lowest level of Amyloid β1-40 standard used in this assay ; 50 μL sample size)
sensitivity: 8 pg/mL
(The lowest level of Amyloid ß1-42 standard used in this assay; 50 μL sample size)
inter-assay cv: <10
intra-assay cv: <10
standard curve range: 16-500 pg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type tissue/cellular lysate
Application(s)
research use
Méthode de détection
colorimetric (450nm/590nm)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Spécificité
Used to detect/quantify: Amyloid β40 & Amyloid β42
Application
Conditionnement
Stockage et stabilité