Principaux documents
EX0242
Supelco
Acétate d'éthyle
Biosynthesis OmniSolv®
Synonyme(s) :
EtOAc
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Beilstein:
506104
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
205-500-4
Essai:
≥99.9% (GC)
pb:
76.5-77.5 °C (lit.)
Pression de vapeur:
73 mmHg ( 20 °C)
Densité de vapeur
3 (20 °C, vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
73 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
OmniSolv®
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
801 °F
Limite d'explosivité
2.2-11.5 %, 38 °F
Impuretés
≤0.8 μeq/g Titrable acid
≤100 ppm Water (H2O)
≤250 ppt Fluorescence (as quinine base)
Résidus d'évap.
≤1 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.3720 (lit.)
pb
76.5-77.5 °C (lit.)
Pf
−84 °C (lit.)
Température de transition
flash point -4 °C
Solubilité
85.3 g/L
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤255 nm
Absorption UV
λ: 255 nm Amax: ≤1.00
λ: 257 nm Amax: ≤0.35
λ: 263 nm Amax: ≤0.06
λ: 275 nm Amax: ≤0.02
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
Format
neat
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Biosynthesis OmniSolv®
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Assay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.8µeq/g maxUV Abs. at 255 nm1.00AU maxUV Abs. at 257 nm0.35AU maxUV Abs. at 263 nm0.06AU maxUV Abs. at 275 nm0.02AU maxUV Abs. at 300 nm0.01AU maxUV Cut-off255nm maxWater (H2O)100ppm max
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup