Documents
EX0241
Supelco
Acétate d'éthyle
OmniSolv®
Synonyme(s) :
EtOAc
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro Beilstein :
506104
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
205-500-4
Densité de vapeur
3 (20 °C, vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
73 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
OmniSolv®
Pureté
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
801 °F
Limite d'explosivité
2.2-11.5 %, 38 °F
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.02% Water (H2O)
≤0.8 μeq/g Titrable acid
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
Résidus d'évap.
≤1 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.3720 (lit.)
Point d'ébullition
76.5-77.5 °C (lit.)
Pf
−84 °C (lit.)
Température de transition
flash point -4 °C
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤254 nm
Absorption UV
λ: 254 nm Amax: ≤1.00
λ: 255 nm Amax: ≤0.80
λ: 257 nm Amax: ≤0.35
λ: 265 nm Amax: ≤0.02
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Format
neat
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Application
EX0241P-1 is packaged in poly coated glass bottles
OmniSolv®
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Assay (GC)99.9% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)2ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)ConformsRefractive index (at 20°C)Titrable acid0.8µeq/g maxUV Abs. at 254 nm1.00AU maxUV Abs. at 255 nm0.80AU maxUV Abs. at 257 nm0.35AU maxUV Abs. at 265 nm0.02AU maxUV Abs. at 270 nm0.01AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off254nm maxWater (H2O)0.02% max
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup