Principaux documents
DX2508
Supelco
Drierite Indicating
Synonyme(s) :
desiccant
About This Item
Code UNSPSC :
41123003
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
suitable for EPA 1621
Forme
granular
Taille
6 mesh
Couleur
blue
Température de stockage
room temp
Application
6 Mesh
Remarque sur l'analyse
Description:Blue irregular granules
Informations légales
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable