DX0796
1,2-Dichloroéthane
OmniSolv®
Synonyme(s) :
Chlorure d’éthylène, Dichlorure d’éthylène
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.4 (20 °C, vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
87 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
OmniSolv®
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
775 °F
Limite d'explosivité
15.6 %
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.02% Water (H2O)
≤0.3 μeq/g Titrable acid
Résidus d'évap.
≤1 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
pb
83 °C (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Température de transition
flash point 13 °C
Densité
1.25 g/cm3 at 20 °C
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤230 nm
Absorption UV
λ: 230 nm Amax: ≤1.00
λ: 240 nm Amax: ≤0.30
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
Clé InChI
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Application
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup