Principaux documents
DVHP65205
Millipore
Durapore Microfiltration Membrane, Hydrophobic
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32161003
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
Durapore PVDF
PVDF
Niveau de qualité
Description
Filter code DVHP
for separation
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Paramètres
69 mL/min-cm2 water flow rate
Technique(s)
gas filtration: suitable
Surface de filtration
20 cm2
Taille de la membrane
20 cm × 20 cm
Épaisseur
115 μm
Dimension de pores
0.45 μm
Point de bulle
6.2 psi, methanol
Description générale
DVHP is 0.65 μm pore size Hydrophobic membrane designed for the complete removal of particles and microorganisms larger than 0.65μm in size. Suitable for a wide variety of applications including tubing and vial venting.