Principaux documents
DR1095
Sigma-Aldrich
Anti-E2F2 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-E2F Transcription Factor 2
100 μG
436.00 CHF
436.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
436.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
436.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... E2F2(1870)
Description générale
Anti-E2F2, rabbit polyclonal, recognizes the ~40-45 kDa E2F2 protein in HeLa cells and in mouse kidney. It is validated for use in Western blotting, and immunocytochemistry.
Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~40-45 kDa E2F2 protein.
Recognizes the ~40-45 kDa E2F2 protein in HeLa cells and mouse kidney tissue.
Immunogène
Full-length, human E2F2 (aa 1-437)
Human
Application
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (1:1200)
Avertissement
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Forme physique
In PBS, pH 7.2.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Remarque sur l'analyse
Negative Control
293T cells
Positive Control
Mouse kidney tissue, HeLa cells
Autres remarques
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable