Principaux documents
DR1094
Sigma-Aldrich
Anti-PAX7 Mouse mAb (1E12)
liquid, clone 1E12, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Paired Box 7
100 μG
476.00 CHF
476.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
476.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
476.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E12, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PAX7(5081)
Description générale
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~60 kDa PAX7 protein.
Recognizes the ~60 kDa PAX7 protein in NIH3T3 cells and human stomach tissue.
This Anti-PAX7 Mouse mAb (1E12) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Paraffin Sections for the detection of PAX7.
Immunogène
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 411-521 human PAX7, expressed as a GST fusion protein
Application
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (0.5 g/ml)
Avertissement
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Forme physique
In PBS, pH 7.2.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Remarque sur l'analyse
Positive Control
NIH3T3 cells, Human stomach tissue
Autres remarques
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable