D00271V01
Cartouche de filtration Clarigard®
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonyme(s) :
Clarigard® Cartridge Filter 10 in. 0.2 m Code 7 Fluoroelastomer
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
fluoroelastomer seal
polypropylene
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Clarigard®
Clarigard®
Paramètres
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25 cm)
Diamètre
7.0 cm (2.75 in.)
Impuretés
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤10 mg
Dimension de pores
0.2 μm nominal pore size
0.2 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Catégories apparentées
Description générale
Notes préparatoires
10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
- Organism Retention: 99.99% retention
- Mode of Action: Filtration (nominal)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Bioburden reduction
- Instructions for Use: Please refer to the POLYGARD® and CLARIGARD® Cartridges user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.