Principaux documents
CX2414
Supelco
Cyclopentane
OmniSolv®
Synonyme(s) :
Cyclopentane, Pentamethylene
About This Item
Formule linéaire :
-CH2(CH2)3CH2-
Code UNSPSC :
41116105
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Gamme de produits
OmniSolv®
Essai
≥99.8%
Forme
liquid
Composition
Cyclopentane, ≥85.0%
2,2-Dimethylbutane, ≤15.0%
n-pentane, ≤3.0%
Impuretés
≤0.02% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
Résidus d'évap.
≤1 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Température de transition
flash point 1.7 °C
UV cutoff
≤198 nm
Absorption UV
λ: 198 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.50
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.01
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Application
OmniSolv®
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Assay (2,2-Dimethylbutane)15.0% maxAssay (Cyclopentane)85.0% minAssay (Total)99.8% minAssay (n-Pentane)3.0% maxCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)500ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 198 nm1.00AU maxUV Abs. at 210 nm0.50AU maxUV Abs. at 220 nm0.10AU maxUV Abs. at 230 nm0.01AU maxUV Cut-off198nm maxWater (H2O)0.02% max
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
35.1 °F
Point d'éclair (°C)
1.7 °C