Principaux documents
CX0120
Supelco
Carbonate de calcium
Synonyme(s) :
Carbonic Acid Calcium Salt
About This Item
Formule linéaire :
CaCO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.09
Beilstein:
8008338
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
207-439-9
Essai:
98-100.5% dry basis
Forme:
powder
Solubilité:
0.017 g/L
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
98-100.5% dry basis
Niveau de qualité
Forme
powder
Impuretés
≤0.2% Acid-insoluble substances
Perte
≤2% loss on drying
Couleur
white
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Pf
825 °C (decomposition)
Solubilité
0.017 g/L
Densité
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Ba:, passes test
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
magnesium and alkali salts (as sulfates): ≤1.0%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clé InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Acid-insoluble substances: 0.2% max
Assay (dried): 98-100.5%
Barium (Ba): To pass test
Color: White
Description: To pass test
Form: Powder
Heavy metals (as Pb): 0.003% max
Identification: To pass test
Loss on drying: 2.0% max
Magnesium and alkali salts: 1.0% max
Solubility: To pass test
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable