Principaux documents
CT05F2025
Millipore
Cartouche de filtration Polygard® CT
pore size 5.0 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Synonyme(s) :
Polygard-CT Cartridge Filter 20 in. 5.0 μm Code F Reinforced Core
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
glass fiber-reinforced polypropylene
polyester support
polyethylene seal
polypropylene
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Polygard
Paramètres
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Longueur nominale des cartouches
20 in. (50 cm)
Diamètre
7.0 cm (2.75 in.)
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Dimension de pores
5.0 μm nominal pore size
5.0 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code F (double open end w/flat gaskets)
Description générale
Présentation du dispositif : cartouche
Informations légales
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany