CP2ALLRES
Cartouche Q-Gard® A
Polishing cartridge for AFS® 8/16 and AFS® 8D/16D systems
Synonyme(s) :
Cartouche de purification Q-Gard®
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Q-Gard®
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Compatibilité
for use with AFS®
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La cartouche Q-Gard® A est une cartouche de polissage à base de résines échangeuses d'ions vierges qui s'utilise avec les systèmes de purification d'eau AFS® 8/16 et AFS® 8D/16D. Elle est conçue pour produire une eau de haute résistivité au moyen de médias de purification rigoureusement sélectionnés.
Application
La cartouche Q-Gard® A est conçue pour éliminer les contaminants ioniques en infratraces et délivrer une qualité d'eau conforme aux besoins de votre application.
Caractéristiques et avantages
- Qualité de l'eau garantie
- Respect des spécifications du système
- Traitement de l'eau par échange d'ions
Composants
Résines échangeuses d'ions vierges pour élimination des ions
Informations légales
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany