Principaux documents
CN1271001
Millipore
*PP PLEAT CART 1.2UM 10" C-7
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polypropylene
Niveau de qualité
Dimension de pores
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
Code de la cartouche
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Description générale
Device Configuration: Cartridge