CBL407
Anti-PCNA Antibody, clone PC10
clone PC10, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Proliferating Cell Nuclear Antigen, DNA Polymerase delta Processivity Factor
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PC10, monoclonal
Espèces réactives
vertebrates, invertebrates
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PCNA(5111)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Épigénétique et fonction nucléaire
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
TÉMOIN POSITIF : Tonsil or reactive lymph node.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable