Documents
BX0865
Supelco
Acide borique
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Boracic Acid
About This Item
Formule linéaire :
H3BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
61.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
233-139-2
Agence
meets USP/NF
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2.6 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99.5% (alkalimetric)
Forme
crystals, granules or powder
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Impuretés
≤0.005% Insoluble in methanol
≤0.05% Nonvolatile with methanol
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
Pf
160 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 49.2 g/L at 20 °C
Densité
1.49 g/cm3 at 23 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Clé InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Remarque sur l'analyse
Assay (alkalimetric): 99.5% min
Calcium (Ca): 0.005% max
Chloride (Cl): 0.001% max
Form: Crystals or granular powder
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Insoluble in methanol: 0.005% max
Iron (Fe): 0.001% max
Nonvolatile with methanol: 0.05% max
Phosphate (PO4): 0.001% max
Sulfate (SO4): 0.01% max
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable