BE-2ML-B
Anti-Jkb (clone MS-8) Blood Grouping Reagent
BIOSCOT™ Anti-Jkb from the clone MS-8, Human IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
Source biologique
human
Niveau de qualité
Clone
MS-8, monoclonal
Conditionnement
pkg of 2 mL
Fabricant/nom de marque
BIOSCOT™
Conditions de stockage
do not freeze
Concentration
30-56 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotype
IgM
Application(s)
clinical testing
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE Mark
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable