Principaux documents
AX0445
Supelco
Reagent Alcohol
89.5-91.5% ethanol basis, Reagent, OmniSolv®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Alcohol, Reagent, OmniSolv®
Qualité
reagent
Niveau de qualité
Essai
89.5-91.5% ethanol basis
Forme
liquid
Composition
isopropyl alcohol, 4.0-6.0%
methanol, 3.5-5.5%
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.04% Water (H2O)
≤0.04 μeq/g Titrable base
≤0.3 μeq/g Titrable acid
Résidus d'évap.
≤4 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Température de transition
flash point 12 °C
UV cutoff
≤205 nm
Absorption UV
λ: 205 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.65
λ: 220 nm Amax: ≤0.35
λ: 230 nm Amax: ≤0.20
λ: 250 nm Amax: ≤0.04
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent, OmniSolv®
Conditionnement
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Forme physique
To each 100 parts of SD 3A Alcohol are added 5 parts of Isopropyl Alcohol
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Assay (Ethanol)89.5-91.5%Assay (Isopropyl alcohol)4.0-6.0%Assay (Methanol)3.5-5.5%Color (APHA)10 maxEvaporation residue4ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.3µeq/g maxTitrable base0.04µeq/g maxUV Abs. at 205 nm1.00AU maxUV Abs. at 210 nm0.65AU maxUV Abs. at 220 nm0.35AU maxUV Abs. at 230 nm0.20AU maxUV Abs. at 250 nm0.04AU maxUV Abs. at 270 nm0.01AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off205nm maxWater (H2O)0.04% max
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup