AP503H
Goat Anti-Chicken IgG (H+L) Antibody, PE conjugate
0.5 mg/mL, Chemicon®
Synonyme(s) :
IgY
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
chicken
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable