Principaux documents
AP3212450
Millipore
Filtre membrane en PET
Millipore, filter diam. 124 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Séparateur en toile Dacron, 124 mm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PET membrane
plain filter
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Diam. du filtre
124 mm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : AP32
Type de filtre : filtre filet
Application
  • Combine plusieurs étapes de filtration
  • Empêche d'obstruer les filtres en amont et en aval