ABT1485
Anti-Actin
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Actin, alpha skeletal muscle, Alpha-actin-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACTA1(58)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected actin in human cardiac muscle, skeletal muscle, and small intestine tissue sections.
This polyclonal antibody is also available as Alexa Fluor™ 488 and Alexa Fluor 647 conjugates (Cat. No. ABT1485-AF488 and ABT1485-AF647) for flow cytometry, immunocytochemistry, immunofluorescence applications.
Cell Structure
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected actin in 10 µg of human skeletal muscle tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable