ABS1487
Anti-P2Y12 Receptor
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
P2Y purinoceptor 12, ADP-glucose receptor, ADPG-R, P2T(AC), P2Y(AC), P2Y(cyc), P2Y12 platelet ADP receptor, P2Y(ADP), SP1999
163.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 mai 2025
About This Item
163.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... P2RY12(64805)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected P2Y12 Receptor in human platelet cell lysate.
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected P2Y12 Receptor in PC12 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable