ABN278
Anti-Prospero homeobox protein 1/PROX1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Prospero homeobox protein 1, Homeobox prospero-like protein PROX1, PROX-1
412.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
About This Item
412.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), fish (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Prox1(19130)
Description générale
Immunogène
Application
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies, Inc.
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Prospero homeobox protein 1/PROX1 in 10 µg of HEK293 nuclear extract.
Description de la cible
Liaison
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable