ABN213
Anti-IL-12 alpha Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Interleukin-12 subunit alpha, IL-12A, Cytotoxic lymphocyte maturation factor 35 kDa subunit, CLMF p35, IL-12 subunit p35, NK cell stimulatory factor chain 1, NKSF1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL12A(3592)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected IL-12 alpha in 10 µg of human lymph node tissue lysate.
Description de la cible
Liaison
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable