ABF212
Anti-CIITA Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
MHC class II transactivator, MHC2TA, C2TA, NLRA, CIITAIV
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CIITA(4261)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CIITA in 15 µg of mouse brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse brain tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable