ABE999
Anti-RPB3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
RPB3, DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB3, RNA polymerase II subunit 3, RNA polymerase II subunit B3, DNA-directed RNA polymerase II 33 kDa polypeptide, DNA-directed RNA polymerase II subunit C, RPB31
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... POLR2C(5432)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected RPB3 in 10 µg of HUVEC cell lysate.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable