ABE74
Anti-FoxP4 Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
forkhead box P4, fork head-related protein like A, Fork head-related protein-like A, winged-helix repressor FOXP4
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Foxp4(74123)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IH. (Lu, M.M., et al. (2002). Mechanisms of Development 119S:S197–S202.)
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualité
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected FoxP4 on 10 µg of human brain cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
Human brain cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1