ABE480
Anti-Centrin-2 Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Centrin-2, Caltractin isoform 1
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CETN2(1069)
Description générale
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Centrin-2 in wild type and galectin-3 null mouse kidney tissues (Koch, A., et al. (2010). Mol Biol Cell. 21(2):219-231.).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated Centrin-2 in MDCK cell lysate (Koch, A., et al. (2010). Mol Biol Cell. 21(2):219-231.).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Centrin-2 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable