ABE2599
Anti-BMAL1
from guinea pig
Synonyme(s) :
Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like protein 1, Arnt3, Brain and muscle ARNT-like 1, HIF-1beta
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
guinea pig
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-chip)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARNTL(406)
mouse ... Arntl(11865)
rat ... Arntl(29657)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected BMAL1 in Beta-TC6 cell DNA used for chip assays (Perelis, M., et. al. (2015). Science. 350(6261):aac4250).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualité
Immunoprecipitation Analysis: 5 µg of this antibody detected BMAL1 in HeLa cell nuclear extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable