ABE1342
Anti-ZBTB4 (KAISO-L1)
from rabbit
Synonyme(s) :
Zinc finger and BTB domain-containing protein 4, KAISO-like zinc finger protein 1, KAISO-L1
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZBTB4(57659)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected ZBTB4 (KAISO-L1) in PC3 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable