ABE1323
Anti-Forkhead box protein K2 (FOXK2)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Forkhead box protein K2, Cellular transcription factor ILF-1, FOXK1, Interleukin enhancer-binding factor 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FOXK2(3607)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Forkhead box protein K2 (FOXK2) in human cerebral cortex, human prostate cancer, and human pancreatic cancer tissues.
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Forkhead box protein K2 (FOXK2) in HEK293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash