ABE1314
Anti-phospho TIN2 (Ser295) Antibody
0.25 mg/mL, from rabbit
Synonyme(s) :
TERF1-interacting nuclear factor 2, TRF1-interacting nuclear protein 2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Concentration
0.25 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer295)
Informations sur le gène
human ... TINF2(26277)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TIN2 in nocodazole treated HeLa cell lysate (Yang, S., and Counter, C. M., PLoS One. 8(8):e71697).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected TIN2 in 10 µg of Hela acid extract cell lysate.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1