ABD124
Anti-Wnt3a Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Protein Wnt-3a
About This Item
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WNT3A(89780)
mouse ... Wnt3A(22416)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Wnt3a in Cos-7 cell lysate overexpressing Wnt-3a (Sato, A., et al. (2010). EMBO J. 29(1):41-54).
Stem Cell Research
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Wnt3a in 10 µg of Cos 7 overexpressing mouse cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable