ABD104
Anti-SnoN Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Ski-like protein, Ski-related oncogene, Ski-related protein, SnoN
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SKIL(6498)
Description générale
Immunogène
Application
Immunocytochemicaly Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected SnoN in H9 human embryonic stem cells.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1