ABC482
Anti-ADE2 Antibody/SAICAR synthetase
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Multifunctional protein ADE2, Phosphoribosylaminoimidazole-succinocarboxamide synthase, SAICAR synthetase, Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase, AIR carboxylase, AIRC
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
canine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PAICS(10606)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected ADE2/SAICAR synthetase in 10 µg of TF-1, K562, HL-60, THP-1, Jurkat, and MOLT-4 cell lysate.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable