ABC348
Anti-Bmf Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Bcl-2-modifying factor, Bmf
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BMF(90427)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Bmf in 15 µg of HepG2 and HEK293 cell lysates.
Description de la cible
Remarque sur l'analyse
HepG2 and HEK293 cell lysates
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable