ABC335
Anti-MTCH2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
MTCH2, Mitochondrial carrier homolog 2, HSPC032, MIMP, Met-induced mitochondrial protein
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MTCH2(23788)
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected MTCH2 in mouse kidney cells.
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MTCH2 in 15 µg of HEK293 cell lysate.
Description de la cible
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable