ABC240
Anti-Mucin-16 (MUC16 Antibody)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Mucin-16, MUC-16, Ovarian cancer-related tumor marker CA125, CA-125, Ovarian carcinoma antigen CA125
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
human ... MUC16(94025)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Mucin-16 (MUC16) in human ovarian cancer tissue.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13