Principaux documents
2380
Sigma-Aldrich
Creatine Phosphate disodium salt
≥97% (TLC), crystalline, mitocondrial energy storage, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Creatine Phosphate, Disodium Salt, Phosphocreatine, 2Na
5 G
128.00 CHF
25 G
334.00 CHF
128.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
128.00 CHF
25 G
334.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H8N3O5P · 2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
128.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Creatine Phosphate, Disodium Salt, Creatine Phosphate, Disodium Salt, CAS 19333-65-4, is a high-energy phosphate compound that stores energy from mitochondria whenever sufficient amounts of ATP are present.
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 7340
Essai
≥97% (TLC)
Forme
crystalline
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: 150 mg/mL
Traces d'anions
phosphate (PO43-): ≤0.5% (Inorganic)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[P](=O)([O-])(OC(=O)CN(C)\C(=N\[H])\N)O
InChI
1S/C4H10N3O5P/c1-7(4(5)6)2-3(8)12-13(9,10)11/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H2,9,10,11)/p-1
Clé InChI
KPXOWQOQJKGYRN-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Creatine phosphate is a high-energy phosphate compound that stores energy from mitochondria whenever sufficient amounts of ATP are present. When ATP levels are low, energy from phosphocreatine is transferred to ADP molecules, which are quickly converted to ATP. It is often a component of ATP-generating systems.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Tokuda, H., et al. 1990. Eur. J. Biochem.192, 583.
Bessman, S.P., and Carpenter, C.L. 1985. Annu. Rev. Biochem.54, 831.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable