ABC1490
Anti-Cas9 Antibody, D10A/H840A Mutant
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
CRISPR-associated endonuclease Cas9/Csn1, D10A/H840A mutant, SpyCas9, D10A/H840A mutant
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
Streptococcus pyogenes
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Secondary & Control Antibodies
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected exogenously expressed Cas9 nickase D10A mutant (with C-terminal Myc-DDK tag) in 10 µg of lysate from transfected HEK293 cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable