AB6031
Anti-Integrin alpha-11 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Integrin alpha-11
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
chicken ... Itga11(415560)
human ... ITGA11(22801)
Description générale
Immunogène
Application
Cell Structure
Integrins
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Integrin alpha-11 in 10 µg of non-boiled & non-B-ME HeLa cell lysate.
Description de la cible
The high molecular weight band seen in a HeLa (non boiled) cell lysate is the integrin complex. The band at ~75-80 kDa is thought to be a denatured form of integrin.
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Non-boiled & non-B-ME HeLa cell lysate