AB6016
Anti-F-actin-capping protein subunit alpha-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
capping protein (actin filament) muscle Z-line, alpha 1, CapZ alpha-1, F-actin-capping protein subunit alpha-1
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
pig, mouse, human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Capza1(534656)
dog ... Capza1(475857)
human ... CAPZA1(829)
mouse ... Capza1(12340)
pig ... Capza1(100037957)
rat ... Capza1(691149)
rhesus monkey ... Capza1(705653)
Description générale
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytoskeleton
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a previous lot detected F-actin-capping protein subunit alpha-1 in NIH/3T3, HeLa, and A431 cells.
Qualité
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected F-actin-capping protein subunit alpha-1 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable